Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire 8 x 50 ml
Code produit 10543812 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10543812 8 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10543812 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003335
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00€
    3010.00€ / 1 pièces
    Économisez 140.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Réalisez des applications à haut risque grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ 8 x 50 ml.
Réalisez des applications à haut risque grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ 8 x 50 ml.
Informations de commande :
Corps du rotor (75-003-335) et accessoires à commander pour compléter le système. 75-003-404 à commander pour le remplacement du joint torique/joint. Adaptateurs pour tubes également disponibles séparément. Contactez votre responsable de compte pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Gamme de centrifugeuses Thermo Scientific™ Stratos Biofuge, Sorvall™ Stratos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe 8 x 50 ml
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 50 mL
FCR max. 20 220 x g (26 920 x g avec 208 V)
Vitesse max. 13 000 tr/min (15 000 tr/min avec 208V)
Rayon (métrique) 10,7 cm
Rayon (métrique) Min. 5,6 cm
Facteur K 971 (pour unité de 120 V) 729 (pour unité de 208 V)
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Stratos et Stratos Biofuge
Angle 34°
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui