Learn More
Stomacher™ 80 Biomaster Sacs à fermeture passoire
Code produit 17744399
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
65 μm
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
17744399 65 μm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17744399 Fournisseur Stomacher™ Code fournisseur BA6040/CLR/STR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    71.72€ / 200 pièces
    Économisez 39.28€
    35% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Le Biomaster Le sac à fermeture filtrante combine l'efficacité d'un élément filtrant avec une bande de fermeture intégrée pour une fermeture étanche et un stockage à court terme. Idéal pour les échantillons durs et granuleux ou ceux présentant une forte teneur en débris.
  • Stomacher™ sac mélangeur, avec ajout d'un dispositif de fermeture de sac, constitué de ruban adhésif renforcé par un fil métallique
  • Sac fabriqué à partir d'un complexe de polyoléfine vierge.
  • Flexibles et transparentes
  • Résistant au gel et aux hautes températures (de -40 à 80 °C / -40 à 176 °F)
  • Aucun contact entre l'échantillon et le mélangeur pendant l'homogénéisation de l'échantillon.
  • Convient pour le stockage ou l'incubation à court terme d'échantillons
  • Compatible avec tous les mélangeurs de laboratoire à palettes
  • Convient au contact alimentaire. Non conçu pour être utilisé comme emballage alimentaire
  • Stérilisé par irradiation, en sachets scellés, avec certificat de traçabilité du lot
  • Conservation : dans un endroit tempéré et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière.
Spécification
Comprend Matériau de filtration supplémentaire, constitué d'un complexe de polyoléfine microfiltré
Stérilité Stérile
Volume plein 80 mL (Volume de mélange recommandé : 5 à 50 mL)
Nb par paquet 200/Cs
Épaisseur (impériale) 0,0026 in
Type de produit Sachet de sélection
Épaisseur (métrique) 65 μm