Learn More
Gilson™ Plaque de prélèvement à 80 positions
Code produit 16686105 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16686105 Flacon de 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16686105 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur 12040102
Expédition estimée: 17-11-2026
Plaque de prélèvement pour flacons de 1,5 ml
  • Technique de purification par HPLC
  • La quantité maximale de récipient est de 80
  • Type de récipient : tubes
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacon de 1,5 ml
Nbre de positions 80