Description
- Couleur rouge
- Les puits à fond conique offrent une stabilité supérieure pour les tubes coniques
- Chaque puits est numéroté pour identifier facilement les échantillons
- Comprend une zone d’écriture dépolie sur le côté
- Résistant à la plupart des produits chimiques de laboratoire et solvants
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Capacité | Microtubes à bouchon à vis (1,5 à 2 mL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 80 |
| À utiliser avec (application) | Stockage de tubes cryogéniques |
| Array | 5 x 16 |