Learn More
Hamilton™ 800 seringues Microliter, aiguille non comprise
Code produit 10001822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10001822 1 pièce
11582355 1 pièce
11530072 1 pièce
11572355 1 pièce
11592355 1 pièce
11550052 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10001822 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 764501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    173.45€ / 1 pièces
    Économisez 42.55€
    19% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Un porte-seringue bleu est fixé à la bride de la seringue de la série 700. Il permet de maintenir la seringue en place sans que le corps ne chauffe, évitant ainsi des imprécisions de dosage. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 250 μL.
  • Idéal pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 250 μL
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles
  • Le porte-seringue est fixé à la bride pour empêcher le corps de chauffer et fournit un support aux pistons de petit volume susceptibles de se plier
Spécification
Matériau Borosilicate Glass
Calibre d’aiguille No Needle Included
Type de produit Microliter Syringe
Type de connexion Removable
Graduated Yes