Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 800, embout RN
Code produit 10444471
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
26s G
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille unitSize
10444471 25 μl 22s G -
10590042 100 μl 22s G -
10169980 10 μl 26s G 1 pièce
10495621 250 μl 22s G 1 pièce
10156370 5 μl 26s G 1 pièce
10707781 50 μl 22s G 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10444471 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 84855
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un porte-seringue bleu est fixé à la bride de la seringue de la série 700. Il permet de maintenir la seringue en place sans que le corps ne chauffe, évitant ainsi des imprécisions de dosage. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Cette série de seringues est idéale pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 250 μL.
  • Idéal pour la distribution de volumes à partir de 0,5 μL jusqu'à 250 μL
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles
  • Le porte-seringue est fixé à la bride pour empêcher le corps de chauffer et fournit un support aux pistons de petit volume susceptibles de se plier
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0059 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 0,72 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum
Comprend Porte-seringue bleu amovible
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 2 000 psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 802
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 25 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible