Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules de silice série 8000
Code produit 11884143 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,49 μm ± 0,02 μm
0,7 μm
1,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
15mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11884143 0,7 μm 15mL
11503153 1 μm 1 pièce
11894143 1 μm 15mL
11884153 1,5 μm 15mL
11874143 0,49 μm ± 0,02 μm 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11884143 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 8070
Trouvez une plus grande durabilité et stabilité chimique lorsque vous utilisez des solvants avec ces microsphères de silice monodispersées utilisées pour l’étalonnage des instruments et comme espaceurs.
Assurez une plus grande durabilité et stabilité chimique lorsque vous utilisez des solvants avec les étalons de taille de particules de silice Thermo Scientific™ série 8000, microsphères de silice monodispersées utilisées pour l’étalonnage des instruments et comme espaceurs. Les étalons sont calibrés et certifiés avec les diamètres moyens conformes aux normes NIST™ et conviennent à un large éventail d’applications de mesure des particules.
Caractéristiques :
  • Les étalons sont conçus pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées
  • Les sphères opaques offrent davantage de contraste que les particules polymères dans les faisceaux optiques et d’électrons ; comme le verre, la silice possède une densité beaucoup plus élevée que le polystyrène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2 % de matières solides
Additif Néant
Description Conçu pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées, les particules de silice série 8000 ont une densité beaucoup plus élevée que les particules de polymère.
Diamètre (métrique) 0,7 μm
Contenu et stockage Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage.
Densité des particules De 1,8 à 2,2 g/cm³
Matériau Amorphous Silica
Comprend Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST
Stabilité Produit stable pendant une période minimum de 24 mois
Quantité 15 ml
Indice de réfraction de 1,40 à 1,46 à 589 nm (25°C).
Distribution des tailles s = 0,03 µm, 4,1 % CV
À utiliser avec (application) Étalonnage d’instruments
Type de produit Étalon de taille de particules de silice