Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules de silice série 8000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Assurez une plus grande durabilité et stabilité chimique lorsque vous utilisez des solvants avec les étalons de taille de particules de silice Thermo Scientific™ série 8000, microsphères de silice monodispersées utilisées pour l’étalonnage des instruments et comme espaceurs. Les étalons sont calibrés et certifiés avec les diamètres moyens conformes aux normes NIST™ et conviennent à un large éventail d’applications de mesure des particules.
Caractéristiques :
- Les étalons sont conçus pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées
- Les sphères opaques offrent davantage de contraste que les particules polymères dans les faisceaux optiques et d’électrons ; comme le verre, la silice possède une densité beaucoup plus élevée que le polystyrène.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 % de matières solides |
| Additif | Néant |
| Description | Conçu pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées, les particules de silice série 8000 ont une densité beaucoup plus élevée que les particules de polymère. |
| Diamètre (métrique) | 1 μm |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. |
| Densité des particules | De 1,8 à 2,2 g/cm³ |
| Matériau | Amorphous Silica |
| Comprend | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST |
| Stabilité | Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
| Quantité | 15 ml |
| Afficher plus |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.