Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle
Tous les produits MBP Molecular BioProducts ProduitsDescription
Ce rack de stockage cryogénique 81 puits avec couvercle Thermo Scientific™ peut accueillir quatre-vingt-un flacons de stockage cryogénique de 1,5 ou 2,0 ml.
- Dotés d'une grille alphanumérique moulée, pour l'identification aisée des tubes.
- Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert fluorescent |
| Capacité | Tubes de 81 ml (1,5 ml ou 2,0 ml) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Rack de stockage cryogénique |