Learn More
Thermo Scientific™ Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle
GREENER_CHOICE
Code produit 12358192 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Orange fluorescent
Rose fluorescent
Vert fluorescent
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12358192 Rose fluorescent 1 pièce
11570115 Naturel -
10461411 Vert fluorescent 1 pièce
10781592 Orange fluorescent -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12358192 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 883011
Ce rack de stockage cryogénique 81 puits peut accueillir quatre-vingt-un flacons de stockage cryogénique de 1,5 ou 2,0 ml.
Ce rack de stockage cryogénique 81 puits avec couvercle Thermo Scientific™ peut accueillir quatre-vingt-un flacons de stockage cryogénique de 1,5 ou 2,0 ml.
  • Dotés d'une grille alphanumérique moulée, pour l'identification aisée des tubes.
  • Couvercle permettant de protéger les échantillons et d’empiler les racks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose fluorescent
Capacité 81 (tubes de 1,5 ml ou 2,0 ml)
Matériau Polypropylène
Type Racks de stockage cryogénique à 81 puits avec couvercle