Learn More
Mitutoyo™ Duromètres à affichage analogique série 811, 20 à 90 Shore D
Spécification
Spécification
| Affichage | Analogique |
| Profondeur (métrique) | 60 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 60 x 30 x 195 mm |
| À utiliser avec (application) | Élastomères durs, plastiques, caoutchouc dur, ébonite, etc. |
| Dureté | Shore D 20 à 90 |