Learn More
Testo™ Thermomètre à infrarouge 830 T1
Code produit 12579797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à 400°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
12579797 -30°C à 400°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12579797 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 8311
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Le thermomètre à infrarouge bien équipé permet des mesures de température efficaces et sans contact. Le thermomètre à infrarouge 830 T1 Testo™ est idéal pour les mesures de contrôle dans le commerce et l’industrie.
  • Marqueur de point de mesure laser et grande optique pour une mesure exacte à de plus grandes distances
  • Enregistrement rapide des valeurs de mesure à deux mesures par seconde
  • Fonction de mise en attente avec affichage des valeurs min. / max.
  • Facteur d’émission réglable de 0,1 à 1,0
Spécification
Dimensions (L x l x H) 190 x 75 x 38 mm
Matériau Plastique ABS
Durée de mesure 0,5 sec
Résolution IR : 0,1°C
Poids (métrique) 200 g
Plage de températures (métrique) -30°C à 400°C
Autonomie de la batterie 15 heures
Type de batterie Bloc de 9 V
Précision ±1,5°C ou ±1,5 % de mV (+0,1 à +400°C), ±2°C ou ±2 % de mV (-30 à 0°C)