Learn More
Testo™ Thermomètre à infrarouge 830 T2
Effectuez des mesures efficaces de la température de surface sans contact avec cet hygromètre. Le thermomètre à infrarouge 830 T2 Testo™ est idéal pour effectuer des mesures de contrôle dans le commerce et l’industrie.
Marque:  Testo™ 0560 8312
Code produit. 12692505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.44€
    102.00€ / 1 pièces
    Économisez 214.44€
    67% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Description
  • La conception en forme de pistolet est facile à manipuler
  • Le processeur intégré fournit des résultats de mesure précis
  • Thermomètre à infrarouge pour les mesures de la température de surface sans contact
  • Optique 12:1 et processeur haute résolution pour des résultats de mesure précis
  • Mesure de contact possible avec la sonde de température connectable (TC type K)
  • Niveau d’émission réglable
Spécification
Spécification
190 x 75 x 38 mm
0,1deg;C
TC Type K (NiCrminus;Ni) : minus; 50deg; à 500deg;C ; Infrarouge : minus; 30deg; à 400deg;C
Plastique ABS
200 g