Learn More
Testo™ Thermomètre à infrarouge 831
Code produit 12626746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-20°C à +50°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
12626746 -20°C à +50°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12626746 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 8316
Expédition estimée: 30-11-2026
Permet d’effectuer des mesures rapides et précises de la température de palettes entières de denrées alimentaires et de produits plus petits à distance Idéal pour contrôler la température des produits entrants et pour une utilisation dans la production al
La conception, la technologie et les caractéristiques du Testo831 en font l’outil idéal pour une utilisation dans le secteur alimentaire. Ce thermomètre alimentaire facile à utiliser vous offre des mesures rapides et précises et est un gain en temps réel. Ses principales caractéristiques et avantages comprennent :
  • Conception pratique de la poignée en forme de pistolet : utilisation facile d’une seule main ; bouton de déclenchement pour des mesures rapides et faciles
  • Mesures ultra-rapides : deux par seconde - multi-scan de palettes / étagères de refroidissement entières
  • Mesures précises de la température – également à distance grâce à l’optique 30:1. Une mesure effectuée sur une distance de 3 pi produit un point de mesure d’un diamètre de 1,4 po seulement. Idéal pour mesurer la température des produits plus petits, comme les boîtes de yaourt
  • Toujours sur la cible : le laser à 2 points du thermomètre alimentaire vous indique exactement l’objet que vous avez en vue. Les deux points laser marquent le diamètre du cercle de mesure dans lequel la température de surface doit être mesurée
  • Valeurs d’alarme et min / max : et toute une série d’autres fonctions, y compris des seuils définis par l’utilisateur pour la détermination individuelle lorsque les alarmes visuelles et sonores sont activées, une fonction de mise en attente qui bloque la dernière mesure pour un affichage plus facile et des valeurs min / max
  • Clip de ceinture : étui de protection et clip de ceinture pour un stockage sûr et une utilisation rapide et facile
  • Large plage de mesure : - 22°F (denrées alimentaires congelées), jusqu’à + 410°F (compteurs à chaud)
  • Certifié HACCP : idéal pour une utilisation dans le secteur alimentaire
Spécification
Dimensions (L x l x H) 190 x 75 x 38 mm
À utiliser avec (application) Contrôle de la température des produits entrants et pour une utilisation dans la production alimentaire.
Résolution 0,1°C
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Autonomie de la batterie 15 heures
Type de batterie Bloc de 9 V, 6F22
Affichage LCD éclairé
Largeur (métrique) 200 g