Learn More
Testo™ Thermomètre à infrarouge 835-T2
Code produit 13247819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
EN 61326-1:2006
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Certifications/Conformité Conditionnement
13247819 EN 61326-1:2006 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13247819 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 8352
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.59€
    512.00€ / 1 pièces
    Économisez 126.59€
    19% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Idéal pour une utilisation dans les industries du verre, de la céramique ou des métaux, ce thermomètre infrarouge haute température est l’outil professionnel idéal pour une grande variété d’applications thermiques haute température
  • Une plage de températures extrêmement large, pour des mesures thermiques jusqu’à 2 732°F. Peut être utilisé pour mesurer des objets petits, difficiles à atteindre, en mouvement ou très chauds à distance sûre
  • Le laser à 4 points indique clairement la zone de mesure et empêche les mesures incorrectes
  • L’optique 50:1 vous permet d’effectuer des mesures sur une longue distance et d’obtenir d’excellents résultats (15 pi de distance = point de mesure de 4 po)
  • Le tableau de degré d’émission intégré vous permet de sélectionner le bon degré d’émission de la surface mesurée
  • L’écran rétroéclairé vous permet d’utiliser votre thermomètre à infrarouge dans toutes les conditions d’éclairage
  • Le Testo 835-T2 peut également être utilisé pour effectuer des mesures de température de contact
  • Il dispose d’un point de connexion pour une large gamme de capteurs de température optionnels
  • Le capteur de température peut également être utilisé pour mesurer automatiquement le degré d’émission d’une surface particulière. Cela facilite la réalisation de mesures infrarouges ultérieures
  • Il existe également une large gamme d’accessoires en option – notamment un trépied et une mallette de transport robuste – qui vous permet de personnaliser votre thermomètre à infrarouge Testo 835-T2 en fonction de vos besoins
  • Le Testo835-T2 est livré avec un menu facile à utiliser, des icônes et un joystick convivial
  • Il peut être utilisé pour créer différents sites de mesure, enregistrer jusqu’à 200 mesures et enregistrer des valeurs min / max
  • Les seuils réglables et les alarmes visuelles et sonores rendent le travail plus efficace et la vie plus simple
  • Le logiciel à télécharger gratuitement vous offre un moyen facile d’analyser vos données
Spécification
Certifications/Conformité EN 61326-1:2006
Dimensions (L x l x H) 193 x 166 x 63 mm
Matériau Plastique ABS, Polycarbonate
Résolution 0,1°C
Poids (métrique) 514 g
Autonomie de la batterie 25 heures (25°C sans laser et rétro-éclairage) 10 h (25°C sans rétro-éclairage)
Type de batterie 3 AA (ou fonctionnement USB avec le logiciel PC)
Précision ±3,6°F ou ±1 % de mV/±2,0°C ou ±1 % de mV
Affichage Matrice de points