Learn More
Fisherbrand™ Pack homogénéiseur 850
Code produit 15515819 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
115 V (non interchangeable)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15515819 115 V (non interchangeable) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15515819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6735.00€
    5142.53€ / 1 pièces
    Économisez 1592.47€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Avertissement : Les roulements en acier inoxydable ne peuvent pas être autoclavés.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le pack homogénéiseur 850 Fisher Scientific™ comprend tout ce qui est nécessaire pour perturber, émulsifier ou homogénéiser un large éventail d’échantillons dans des volumes allant de 200 μl à 5 L. Comprend le moteur, l’ensemble de support et 3 sondes en acier inox.
  • Comprend des sondes de générateur en acier inox 10 x 115 mm, 20 x 195 mm et 30 x 195 mm
  • Moteur puissant de 850 watts
  • Le contrôle numérique intégré de la vitesse affiche la vitesse et le temps d’exécution
  • La commande de vitesse est variable, de 5 000 à 25 000 tr/min
  • Peut être utilisé avec des sondes de générateur en plastique (adaptateur requis pour une utilisation)
  • Plage de traitement de 0,2 ml à 5 L
  • Niveau de bruit :  <72 dB
Certifications
CE
Garantie
Deux ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 5 000 à 25 000 tr/min
Tension 115 V (non interchangeable)
Alimentation électrique 115 V, 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 8,5 po
Hauteur (métrique) 21,5 cm
À utiliser avec (application) Homogénéisation de tissus, rupture de tissus, extraction de protéines, extraction d’ARN, extraction d’ADN, extraction de métabolites, émulsification, protéomique, PCR, extraction d’enzymes, agitation à grande vitesse, poudre en suspension, génomique, métabolomique
Comprend
  • Moteur 850
  • Sonde 10 x 115 mm
  • Sonde 20 x 195 mm
  • Sonde 30 x 195 mm
  • Entraînement moteur 850, kit d’outils, pince de support de montage et manuel d’instructions
  • Support de moteur
Poids (impériale) 56 oz.
Poids (métrique) 1,6 kg
Type de produit Homogénéiseur