Learn More
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 890 Viton™
Description
Les gants résistants aux produits chimiques extra-épais de 14 in offrent une résistance aux acides hautement corrosifs. Le revêtement en caoutchouc butyle est conçu pour la manipulation d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, tels que le benzène, le toluène et le xylène.
- Moulés avec du caoutchouc fluoroélastomère
- Revêtement en caoutchouc butyle
- Résistants aux hydrocarbures
- Imperméables
- Protection de l’avant-bras
- Résistants aux acides hautement corrosifs
- Leur surface lisse permet une sensibilité et une sensibilité accrues
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, CE 0299 |
| Applications | Industrial |
| Couleur | Noir |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Viton, Butyle |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Dimensions | 9 |
| Épaisseur (impériale) | 28 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,71 mm |
| Norme EN388 | EN 388:1020X |
| Afficher plus |
Nom du produit
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?