Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse à refroidissement par air triphasée 8KBS
Code produit 13485165
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13485165 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 10944
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une centrifugeuse compacte réfrigérée avec support au sol destinée à une utilisation universelle dans les banques de sang et les laboratoires cliniques.
pulli Capacité jusqu’à 6’ x 1,5 l ou 12 sachets de sang dans le rotor libre /lili Structure solide, adaptée à une utilisation continue /lili Entraînement sans entretien, tolérance élevée de déséquilibre /lili Plage de vitesses : 100 à 5100 tr/min /lili Identification automatique des rotors /lili Température réglable entre minus;20 deg;C à plus;40deg;C /lili Bol en acier inox /lili Déverrouillage du couvercle d’urgence en cas de coupure de courant /lili Unité de contrôle conviviale intégrée au panneau avant /lili 4deg;C garantis /li/ul/p
Spécification
Temps d’accélération 81 seconds
Profondeur (métrique) extérieure 910 mm
Capacité 9 L
Vitesse max. 5 100 tr/min
Hauteur (métrique) extérieure 980 mm
Puissance 6,5 kW
Largeur (métrique) extérieure 810 mm
Type de produit Centrifugeuse
Plage de températures (métrique) -20°C à +40°C