Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique transparents assemblés de 8 mm
Description
Les kits pratiques permettent de gagner du temps et de réduire les risques de contamination. Chaque kit pratique comprend 100 flacons pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons transparents 8 mm Thermo Scientific™. Chaque kit comprend 100 flacons transparents pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- ?non-ascii?
- Conditionné dans des plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents ou dans des sachets en PE économiques ?non-ascii?
- Les plateaux de flacons sont empilables pour faciliter le rangement ?non-ascii?
- Tous les bouchons sont en polypropylène vierge, sauf indication contraire ?non-ascii?
Comprend :
?non-ascii?100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Jaune |
| Description | Micro-flacons en polypropylène (PP) transparent, bouchon en polypropylène (PP) jaune, membrane intégrée |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Septum | Membrane intégrée |
| Type d’emballage | Plateau de stockage |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis, ouverture sur le dessus |
| Afficher plus |