Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons d’échantillonnage automatique, inserts et bouchons
- Bouchons de flacons pour échantillonneur automatique de chromatographie uniquement
- Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit 12410128| Code produit | Couleur | Type de produit | unitSize | ACT Label |
|---|---|---|---|---|
| 12410128 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 10732114 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 13111753 | Rose | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 13121753 | Rose | Avec opercule, vis à bride | 100 pièces | - |
| 13131753 | Rose, Blanc | Avec opercule, vis à bride | 100 pièces | - |
| 12676395 | Rose | Open Top Screw Cap with Flange | - | - |
| 13151753 | Rose | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 13161753 | Rose | Vis avec opercule | 100 pièces | No |
| 13171753 | Rose | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 12400118 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | No |
| 13170983 | Noir | Bouchon à rebord avec opercule | 100 pièces | - |
| 12460118 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | No |
| 12430158 | Blanc | Avec opercule, vis à bride | 100 pièces | - |
| 11935713 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 12490138 | Noir | Opercule, à vis avec rebord | 100 pièces | - |
| 11909207 | Blanc | Opercule, à vis avec rebord | 100 pièces | No |
| 11945713 | Noir | Avec opercule, vis à bride | 100 pièces | No |
| 10459434 | Blanc | Opercule, à vis avec rebord | 100 pièces | - |
| 12460148 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 10584855 | Noir | Opercule, à vis avec rebord | 100 pièces | - |
| 12458636 | Blanc | Vis | - | - |
| 12440148 | Noir | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 11583690 | Noir | Vis avec opercule | 500 pièces | No |
| 11503720 | Noir | Avec opercule, vis à bride | 500 pièces | No |
| 11971503 | Blanc | Avec opercule, vis à bride | 500 pièces | No |
| 11583710 | Noir | Vis avec opercule | 500 pièces | Yes |
| 15297298 | Rose | Vis avec opercule | 100 pièces | - |
| 11573700 | Rouge | À vis | 500 pièces | No |
| 11513710 | Blanc | Bouchon à vis | 500 pièces | No |
| 11533720 | Noir | Vis | 500 pièces | No |
| 16595114 | Noir | Bouchon vissé fermé. Non magnétique. | 100 pièces | No |
Utilisez le code promo 28170
Connectez-vous pour voir le stock disponible
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28170" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les bouchons à vis de flacons d’échantillonnage automatique 8 mm Thermo Scientific™ sont dotés d’une finition filetée 8-425 et sont disponibles en un assortiment de styles pour correspondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC. Les septums et bouchons pratiques pré-assemblés réduisent les risques de contamination liés à la manipulation. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les bouchons avec opercule peuvent être utilisés avec n’importe quel septum de 8 mm
- Les bouchons phénoliques sont adaptés à l’autoclavage et aux applications à basse température
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les ensembles de bouchon / septum Kim-Lok™ comportent un anneau de centrage moulé qui permet d’éliminer le mouvement du septum pendant l’injection
- Les septa en PTFE / caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
- Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
- Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec des aiguilles fines
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Red/White/Red |
| Description | PP ; noir ; septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |
| Matériau (doublure) | PTFE/Silicone |
| Couleur | Noir |
| Matériau | PTFE |
| Pré-fendu | No |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
| Taille du bouchon | 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à bouchon à vis à ouverture standard 8-425 |
| Type de produit | Vis avec opercule |
| Afficher plus Afficher moins |