Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 8 mm
Code produit 13180983 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Beige
Bleu
Bleu, Blanc
Bleu, Rouge
Bleu, Transparent
Ivoire, Rouge
Rouge, Blanc
Transparent, Rouge
Matériau:
PTFE
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Septa en silicone
PTFE, Silicone
PTFE / silicone, Silicone
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
0,3 mm
0,9 mm
1,0 mm
1,1 mm
1,2 mm
1,3 mm
1,4 mm
1,4 mm
1,5 mm
Dureté:
20 °shore
30 °shore
38 °shore
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
57 °shore
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Épaisseur (métrique) Dureté Conditionnement
13180983 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 45 °shore 100 pièces
12480098 Blanc PTFE 0,25 mm 53 °shore 1000 pièces
12450118 Ivoire, Rouge PTFE, Caoutchouc 1,0 mm 45 °shore 100 pièces
12470118 Bleu, Blanc PTFE, Silicone 0,9 mm 55 °shore 100 pièces
12490118 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,0 mm 45 °shore 100 pièces
12420138 Blanc, Beige PTFE, Septa en silicone 1,5 mm 45 °shore 1000 pièces
10701004 Bleu, Rouge PTFE, Silicone 1,4 mm 20 °shore 500 pièces
10387713 Bleu PTFE, Silicone 1,1 mm 30 °shore 500 pièces
10593703 Transparent, Rouge PTFE, Caoutchouc 1,0 mm 38 °shore 1000 pièces
11513700 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,3 mm 45 °shore 500 pièces
10554283 Bleu, Transparent PTFE, Silicone 1,2 mm 50 °shore 500 pièces
11543700 Blanc PTFE / silicone, Silicone 1,4 mm 20 °shore 500 pièces
10195762 Bleu, Transparent PTFE, Silicone 1,2 mm 50 °shore 500 pièces
11533700 Rouge, Blanc PTFE, Silicone 1,0 mm 57 °shore 500 pièces
10165192 Blanc PTFE 0,3 mm 53 °shore 1000 pièces
11981563 Bleu, Transparent PTFE, Silicone 1,0 mm 30 °shore 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 13180983 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur C401360
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Les septa pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou en PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications.
Les septa Thermo Scientific™ pour bouchons à vis 8-425 sont fabriqués en PTFE, PTFE / caoutchouc ou PTFE / silicone pour se prêter à toute une variété d’applications HPLC, GC et IC. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Les septa circulaires en PTFE sont chimiquement inertes
  • Les septa en PTFE et caoutchouc rouge sont économiques pour de nombreuses applications GC
  • Les septa en PTFE / silicone sont très répandus dans les applications HPLC et IC
  • Les septa pré-fendus sont plus faciles à percer avec les aiguilles à jauge fine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchons à vis 8-425
Couleur Rouge, Blanc
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Stérilité Non-sterile
Jetable Single-use
Septum Septum en PTFE rouge / silicone blanc
Type d’emballage 1 pack of 100
Dureté 45 °shore
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,3 mm
Taille du bouchon 8-425
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis 8-425
Septa Size (Metric) 8 mm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type de produit Septa