Learn More
(8S-cis)-8-Acétyl-10-[[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (8S-cis)-8-Acetyl-10-[((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-5,12-naphthacenedione |
| CAS | 111248-01-2 |
| Formule moléculaire | C27H32O8Si |
| Quantité | 1 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H32O8Si/c1-13(28)27(33)11-15-19(17(12-27)35-36(6,7)26(2,3)4)25(32)21-20(23(15)30)22(29)14-9-8-10-16(34-5)18(14)24(21)31/h8-10,17,30,32-33H,11-12H2,1-7H3/t17-,27-/m0/s1 |
| SMILES | OC1=C([C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C[C@@](C(C)=O)(O)C2)C2=C(O)C3=C1C(C4=C(OC)C=CC=C4C3=O)=O |
| Nom IUPAC | (7S,9S)-9-acetyl-7-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 512.19 |