Learn More
9-(1,3-dioxolan-2-ylméthyl)-3,9-dihydro-1,3-diméthyl-1H-purine-2,6-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione |
| CAS | 1174289-18-9 |
| Formule moléculaire | C11H14N4O4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | Doxofylline Impurity 3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14N4O4/c1-13-9-8(10(16)14(2)11(13)17)12-6-15(9)5-7-18-3-4-19-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1C(N=C2)=C(N2CC3OCCO3)N(C)C(N1C)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 266.25 |
| Poids de la formule | 266.1015 |