Learn More
Hydrate de sel sodique d’acide 9,10-anthraquinone-2-sulfonique, 97 % (poids sec), eau env. 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate. It is used as a catalyst in production of alkaline pulping in the soda process. It is used as an in situ photochemical fluorescence probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrate de sel à base d’acide 9,10-antraquinone-2-sulfonique de sodium forme des complexes de transfert de charge avec le 9,10-diméthoxyanthracène-2-sulfonate. Il est utilisé comme catalyseur dans la production de dépulpage alcalin dans le procédé de soda. Il est utilisé comme sonde de fluorescence photochimique in situ.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, l’eau froide et insoluble dans l’alcool ou l’éther.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate |
| Point de fusion | >320°C |
| Notes de pourcentage du dosage | (poids sec), eau ≈4 à 6 % |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3580452 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hot water,cold water and insoluble in alcohol or ether. |
| Poids de la formule | 310.26 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
- 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate