Learn More
Hydrate de sel sodique d’acide 9,10-anthraquinone-2-sulfonique, 97 % (poids sec), eau env. 4-6 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481527 2500 g 2500g
11461527 100 g 100g
11471527 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481527 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24969.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 153277-35-1 | C14H7NaO5S | 310.255 g/mol
9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate forms charge-transfer complexes with 9,10-dimethoxyanthracene-2-sulfonate. It is used as a catalyst in production of alkaline pulping in the soda process. It is used as an in situ photochemical fluorescence probe.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de sel à base d’acide 9,10-antraquinone-2-sulfonique de sodium forme des complexes de transfert de charge avec le 9,10-diméthoxyanthracène-2-sulfonate. Il est utilisé comme catalyseur dans la production de dépulpage alcalin dans le procédé de soda. Il est utilisé comme sonde de fluorescence photochimique in situ.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude, l’eau froide et insoluble dans l’alcool ou l’éther.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153277-35-1
Formule moléculaire C14H7NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 310.255
Numéro MDL MFCD00149068
Clé InChI GGCZERPQGJTIQP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium anthraquinone-2-sulfonate, anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt, sodium 2-anthraquinonesulfonate, unii-511h72sdvx, sodium 9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate, 2-anthracenesulfonic acid, 9,10-dihydro-9,10-dioxo-, sodium salt, sodium 2-anthrachinonesulphonate, 2-anthraquinone sodium sulfonate, 2-anthraquinonesulfonic acid sodium salt, sodium-2-anthrachinonesulphonate
CID PubChem 23661981
Nom IUPAC sodium ; 9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C=C(C=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Anthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt hydrate
Point de fusion >320°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec), eau ≈4 à 6 %
Quantité 2500 g
Beilstein 3580452
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,cold water and insoluble in alcohol or ether.
Poids de la formule 310.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%