Learn More
9,10-Anthraquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400693 250 g 250g
11490683 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400693 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12735.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 84-65-1 | Molecular Formula: C14H8O2 | Molecular Weight: 208.22 g/mol
Anthraquinone is used in paper industry as a catalyst to increase the pulp production yield and to improves the fiber strength through reduction reaction of cellulose to carboxylic acid. It is also used as a precursor for dye formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anthraquinone est utilisée dans l’industrie du papier comme catalyseur pour augmenter le rendement de la production de pâte à papier, et il améliore la résistance des fibres grâce à la réaction de réduction de cellulose à l’acide carboxylique. Il est également utilisé comme précurseur pour la formation de colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-65-1
Formule moléculaire C14H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.22
Numéro MDL MFCD00001188
Clé InChI RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
CID PubChem 6780
ChEBI CHEBI:40448
Nom IUPAC anthracène-9,10-dione
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Anthraquinone
Point de fusion 283°C to 287°C
Densité 1.438
Point d’ébullition 377°C
Point d’éclair 185°C (365°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 390030
Merck Index 14,687
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté ≥98%