Learn More
9,10-Bis(4-éthoxyphényl)-2-chloroanthracène, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9,10-Bis(4-ethoxyphenyl)-2-chloroanthracene |
| Point de fusion | 264°C to 265°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 452.98 |
| Pourcentage de pureté | 98% |