Learn More
9,10-dibromoanthracène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784981 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784981 50 g Flacon en verre 50g
10774791 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784981 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112710500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 523-27-3
Formule moléculaire C14H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 336.02
Numéro MDL MFCD00001244
Clé InChI BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
CID PubChem 68226
Nom IUPAC 9,10-dibromoanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9, 10-Dibromoanthracene
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220°C to 225°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 05, 665
Merck Index 15, 3023
Poids de la formule 336.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9,10-Dibromoanthracene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.