Learn More
9,10-Dibromoanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393306 25 g 25g
11383306 5 g 5g
11303316 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11393306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12680.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 523-27-3 | C14H8Br2 | 336.026 g/mol
9,10-Dibromoanthracene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-dibromoanthracène est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 523-27-3
Formule moléculaire C14H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 336.026
Numéro MDL MFCD00001244
Clé InChI BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-dibromo, 9,10-dibromo-anthracene, unii-61cp7c5y82, 9,10-dibromanthracen, 9,10-dibromo anthracenen, pubchem15115, 9,10 dibromoanthracene, anthracene,10-dibromo, 9,10-dibromoanthracene, acmc-1az4y
CID PubChem 68226
Nom IUPAC 9,10-dibromoanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Dibromoanthracene
Point de fusion 222°C to 223°C (sublimation)
Quantité 25 g
Beilstein 1912109
Merck Index 14,3018
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 336.04
Pourcentage de pureté 98%