Learn More
9,10-Dibromoanthracène, TRC
Code produit 30379194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379194 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379194 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD42299050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Dibromoanthracene
CAS 523-27-3
Formule moléculaire C14H8Br2
Quantité 50 g
Synonyme NSC 6263
Formule InChI InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
SMILES Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
Nom IUPAC 9,10-dibroanthragène
Poids moléculaire (g/mol) 336.02
Poids de la formule 333.8993