Learn More
9,10-dichloroanthracène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485203 25 g 25g
11475203 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485203 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12823.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 605-48-1 | C14H8Cl2 | 247.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 605-48-1
Formule moléculaire C14H8Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 247.118
Numéro MDL MFCD00001246
Clé InChI FKDIWXZNKAZCBY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11800
Nom IUPAC 9,10-Dichloroanthracène
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=C2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Dichloroanthracene
Point de fusion 210°C to 215°C
Quantité 25 g
Beilstein 1912108
Synonyme anthracene, 9,10-dichloro, acmc-209mkk, anthracene,10-dichloro, 9,10-dichloro-anthracene, anthracene,9,10-dichloro, 9.10-dichloroanthracene
Poids de la formule 247.12
Pourcentage de pureté 97%