Learn More
9,10-Diéthoxyanthracène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402708 5 g 5g
11492698 1 g 1g
11412708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16705.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 68818-86-0 | C18H18O2 | 266.34 g/mol
9,10-Diethoxyanthracene acts as a photo sensitizing agent for diaryl iodonium salts. It is also used as a sensitizing dye. It is utilized for the preparation of polymetallic complexes through selective pi-coordination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-diéthoxyanthracène agit comme agent photo-sensibilisant pour les sels de diaryliodonium. Il est également utilisé comme colorant sensibilisant. Il est utilisé dans la préparation de complexes polymétalliques via une coordination pi sélective.
Solubilité
Soluble dans le toluène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68818-86-0
Formule moléculaire C18H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.34
Numéro MDL MFCD00209643
Clé InChI GJNKQJAJXSUJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-diethoxy, acmc-1bigo
CID PubChem 111623
Nom IUPAC 9,10-Diéthoxyanthracène
SMILES CCOC1=C2C=CC=CC2=C(C3=CC=CC=C31)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Diethoxyanthracene
Point de fusion 149°C to 151°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in toluene.
Poids de la formule 266.33
Pourcentage de pureté 98%