Learn More
9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophén-4-one (90 %), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| CAS | 1622-55-5 |
| Formule moléculaire | C13H10OS |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 9,10-Dihydro-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-4-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10OS/c14-13-10-4-2-1-3-9(10)5-6-12-11(13)7-8-15-12/h1-4,7-8H,5-6H2 |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)CCC3=C(C=CS3)C2=O |
| Nom IUPAC | 4,5-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]tiofen-10-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.28 |
| Poids de la formule | 214.0452 |