Learn More
9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphénanthrène 10-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9,10-Dihydro-9-oxa-10-phosphaphenanthrene 10-Oxide |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9O2P/c13-15-12-8-4-2-6-10(12)9-5-1-3-7-11(9)14-15/h1-8,15H |
| Poids de la formule | 216.034 |