Learn More
Acide 9,10-dihydro-gamma-oxo-2-phénanthrènebutanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9,10-Dihydro-gamma-oxo-2-phenanthrenebutanoic Acid |
| CAS | 52135-43-0 |
| Formule moléculaire | C18H16O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 4-(9,10-Dihydrophenanthren-2-yl)-4-oxobutanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H16O3/c19-17(9-10-18(20)21)14-7-8-16-13(11-14)6-5-12-3-1-2-4-15(12)16/h1-4,7-8,11H,5-6,9-10H2,(H,20,21) |
| SMILES | OC(=O)CCC(=O)c1ccc2c(CCc3ccccc23)c1 |
| Nom IUPAC | acide 4-(9,10-dihydrophène-2-yl)-4-oxobutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 280.32 |
| Poids de la formule | 280.1099 |