Learn More
(± Acide )-9,10-dihydrojasmonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-9,10-Dihydrojasmonic Acid |
| CAS | 3572-64-3 |
| Formule moléculaire | C12H20O3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | (±)-3-Oxo-2-pentyl-cyclopentane-1-acetic Acid, DJA, 3-Oxo-2-pentylcyclopentaneacetic Acid, (±)-9,10-Dihydrojasmonic Acid, 2-Pentyl-3-oxocyclopentyl-1-acetic Acid, 2-Pentyl-3-oxocyclopentylacetic Acid, 2-n-Pentyl-3-oxocyclopentylacetic Acid, 3-Carboxymethyl-2-pentylcyclopentanone, 3-Oxo-2-pentyl-cyclopentaneacetic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H20O3/c1-2-3-4-5-10-9(8-12(14)15)6-7-11(10)13/h9-10H,2-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.29 |
| Poids de la formule | 212.1412 |