Learn More
9,10-Dimethylanthracene, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31448637
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31448637 100 mg
31439708 250 mg
31445581 1 g
31441700 25 g
31444325 10 g
31445559 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31448637 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD111571100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 9,10-Dimethylanthracene
CAS 781-43-1
Formule moléculaire C16H14
Numéro MDL MFCD00001262
Quantité 100 mg
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C3=CC=CC=C13
Poids moléculaire (g/mol) 206.28
Pourcentage de pureté 95%