Learn More
9,10-diméthylanthracène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430627 1 g 1g
11440627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22458.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 781-43-1 | C16H14 | 206.29 g/mol
9,10-Dimethylanthracene is used as an antioxidant-photosensitizer dual-loaded polymeric micelles with controllable production of reactive oxygen species. It is also used as chemical rate constant actinometer in singlet molecular oxygen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-diméthylanthracène est utilisé comme micelle polymérique à double charge antioxydante / photosensibilisante pour la production contrôlable d’espèces réactives à l’oxygène. Il est également utilisé comme actinomètre à vitesse chimique constante dans les réactions d’oxygène moléculaire singulet.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 781-43-1
Formule moléculaire C16H14
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00001262
Clé InChI JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
CID PubChem 13076
Nom IUPAC 9,10-dimethylanthracene
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Dimethylanthracene
Point de fusion 182°C to 184°C
Quantité 1 g
Beilstein 1909028
Informations sur la solubilité Soluble in toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 99%