Learn More
9,10-diméthylanthracène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
9,10-Dimethylanthracene is used as an antioxidant-photosensitizer dual-loaded polymeric micelles with controllable production of reactive oxygen species. It is also used as chemical rate constant actinometer in singlet molecular oxygen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 9,10-diméthylanthracène est utilisé comme micelle polymérique à double charge antioxydante / photosensibilisante pour la production contrôlable d’espèces réactives à l’oxygène. Il est également utilisé comme actinomètre à vitesse chimique constante dans les réactions d’oxygène moléculaire singulet.
Solubilité
Soluble dans le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 9,10-Dimethylanthracene |
| Point de fusion | 182°C to 184°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1909028 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 206.29 |
| Pourcentage de pureté | 99% |