Learn More
9,10-diméthylanthracène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10657763 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10657763 250 mg Flacon en verre -
10487680 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10657763 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 115972500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 781-43-1 | Molecular Formula: C16H14 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 781-43-1
Formule moléculaire C16H14
Poids moléculaire (g/mol) 206.29
Numéro MDL MFCD00001262
Clé InChI JTGMTYWYUZDRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-dimethyl, unii-di986077vr, ccris 2742, 9,10-dimethyl-anthracene, gnf-pf-2329, acmc-209pdj, 9,10-dimethylanthracen, 9:10-dimethylanthracene, anthracene,10-dimethyl, 9,10-dimethylanthracene
CID PubChem 13076
Nom IUPAC 9,10-dimethylanthracene
SMILES CC1=C2C=CC=CC2=C(C)C2=CC=CC=C12
Specifications
Nom chimique ou matériau 9, 10-Dimethylanthracene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180°C to 185°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 05,II,593
Poids de la formule 206.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Show More Show Less
RUO– À des fins de recherche uniquement