Learn More
9,10-Dioxo Ketotifène, TRC
Code produit 30137792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137792 50 mg 50mg
30007803 25 mg 25mg
30003962 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48651050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43076-16-0
Formule moléculaire C19 H17 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 323.41
Synonyme 4H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, 4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophene-9,10-dione, NSC 282482, 4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-9,10-dione, 9,10-Dioxo Ketotifen, 9,10-Dioxoketotifen
Nom IUPAC 10-(1-méthylpipéridine-4-ylidène)benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-4,5-dione
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3C(=O)C(=O)c4sccc24)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Dioxo Ketotifen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17NO2S/c1-20-9-6-12(7-10-20)16-13-4-2-3-5-14(13)17(21)18(22)19-15(16)8-11-23-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10H2,1H3
Poids de la formule 323.098
Pourcentage de pureté >95%