Learn More
9,10-diphénylanthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487687 1 g 1g
11497687 5 g 5g
11407697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15714.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1499-10-1 | C26H18 | 330.43 g/mol
9,10-Diphenylanthracene acts as a sensitizer in chemiluminescence. It is used in light sticks in order to produce blue light. It is also useful in blue organic light-emitting diodes (OLEDs) and OLED-based displays. Further, it plays an important role in the preparation of 9,10-difluoro-9,10-diphenyl-9,10-dihydro-anthracene. In addition to this, it is used as an organic semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-diphénylanthracène agit comme sensibilisant dans la chimiluminescence. Il est utilisé en bâtonnets légers pour produire de la lumière bleue. Il est également utile dans les diodes électroluminescentes organiques bleues (OLED) et les écrans OLED. De plus, il joue un rôle important dans la préparation du 9,10-difluoro-9,10-diphényl-9,10-dihydro-anthracène. En outre, il est utilisé comme semi-conducteur organique.
Solubilité
Soluble dans lʼéthanol, le chloroforme, le benzène et le disulfure de carbone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1499-10-1
Formule moléculaire C26H18
Poids moléculaire (g/mol) 330.43
Numéro MDL MFCD00001253
Clé InChI FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme anthracene, 9,10-diphenyl, 9,10-diphenyl anthracene, unii-51bq8iyq9u, 51bq8iyq9u, acmc-1brsc, 9, 9-diphenylanthracene, anthracene,10-diphenyl, 9,10-diphenylanthracene, 9,10-diphenylanthracene 1g, 9,10-diphenylanthracene, analytical standard
CID PubChem 15159
ChEBI CHEBI:51676
Nom IUPAC 9,10-diphénylanthracène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Diphenylanthracene
Point de fusion 248°C to 254°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 1914010
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,chloroform,benzene and carbon disulfide. Insoluble in water.
Poids de la formule 330.43
Pourcentage de pureté 99%