Learn More
9,10-phénanthrénequinone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449323 100 g 100g
11344629 5 g 5g
11439323 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11762.22
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 84-11-7 | C14H8O2 | 208.216 g/mol
9,10-Phenanthrenequinon may be used for high quality passivation on silicon (100) surfaces. Quinones may serve as substrates for a variety of flavoenzymes, useful fluorescent compound and quinone. Also used in dyes, as a hardener for dental restoration, for the determination of copper by spectrophotometric method, and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 9,10-phénanthrénequinone peut être utilisé pour la passivation haute qualité sur des surfaces en silicium (100). Les quinones peuvent servir de substrats pour une diversité de flavoenzymes, de composés fluorescents utiles et de quinones. Ils sont également employés dans les colorants, comme durcisseurs pour la restauration dentaire, pour le dosage du cuivre par méthode spectrophotométrique, ainsi que pour la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84-11-7
Formule moléculaire C14H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.216
Numéro MDL MFCD00001163
Clé InChI YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9,10-phenanthrenequinone, phenanthrenequinone, 9,10-phenanthrenedione, 9,10-phenanthraquinone, phenanthraquinone, 9,10-phenanthroquinone, 9-10 phenanthrene quinone, unii-42l7bz8h74, ccris 7615, phenanthrene, 9,10-dihydro-9,10-dioxo
CID PubChem 6763
ChEBI CHEBI:37454
Nom IUPAC phénanthrène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C(=O)C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,10-Phenanthrenequinone
Point de fusion 207°C to 212°C
Densité 1.405
Point d’ébullition >360°C
Point d’éclair 245°C (473°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 608838
Merck Index 14,7213
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 9,10-Phenanthrenequinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 9,10-Phenanthrenedione