Learn More
9(10H)-acridone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472248 25 g 25g
11304629 1 g 1g
11462248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15222.14
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 578-95-0 | C13H9NO | 195.221 g/mol
9(10H)-Acridone is used in the preparation of methyl 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate, use for dyeing the organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
9(10H)-acridone est utilisé dans la préparation du 9,10-dihydro-9-oxoacridine-10-pentanoate de méthyl, pour la teinture de matières organiques.
Solubilité
Insoluble dans le benzène, le chloroforme, l’éther, l’eau et l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-95-0
Formule moléculaire C13H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 195.221
Numéro MDL MFCD00005019
Clé InChI FZEYVTFCMJSGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acridone, 9 10h-acridone, acridin-9 10h-one, 9-acridone, 9 10h-acridinone, acridanone, 9-acridanone, acridin-9-one, 9-acridinol, 9,10-dihydro-9-oxoacridine
CID PubChem 2015
ChEBI CHEBI:50756
Nom IUPAC 10H-acridine-9-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 9(10H)-Acridone
Point de fusion 360°C to 362°C
Quantité 25 g
Beilstein 7104
Informations sur la solubilité Insoluble in benzene,chloroform,ether,water and ethanol.
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 99%