Learn More
9(10H)-Acridone, TRC
Code produit 30134887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134887 5 g 5g
17964145 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1909505G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 578-95-0
Formule moléculaire C13 H9 N O
Poids moléculaire (g/mol) 195.22
Synonyme 9(10H)-Acridinone, 9-Acridanone (6CI,8CI), 9(10H)-Acridone, 9-Acridone, Acridanone, Acridin-9-one, Acridine, 9,10-dihydro-9-oxo-, Acridone, CK 103, CK 103 (heterocycle), NSC 408196, NSC 7664
Nom IUPAC 10H-acridin-9-un
SMILES O=C1c2ccccc2Nc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H9NO/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)14-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,14,15)
Poids de la formule 195.0684
Pourcentage de pureté >95%