Learn More
9,11-Anhydrobudesonide (Mixture of Diastereomers), TRC
Code produit 30135148
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30135148 5 mg 5mg
30012289 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135148 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6894705MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 313474-58-7
Formule moléculaire C25H32O5
Poids moléculaire (g/mol) 412.52
Synonyme Budesonide Imp. H (EP), 16alpha,17-[(1RS)-Butylidene-bis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, (16alpha)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxy-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, 9,11-Anhydrobudesonide, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Nom IUPAC 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
SMILES CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)C4=CC[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-21-hydroxypregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C25H32O5/c1-4-5-22-29-21-13-19-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)18(17)9-11-24(19,3)25(21,30-22)20(28)14-26/h8-10,12,17,19,21-22,26H,4-7,11,13-14H2,1-3H3/t17-,19+,21-,22?,23+,24+,25-/m1/s1
Poids de la formule 412.225