Learn More
9,11-Dehydro Ethynyl Estradiol, TRC
Code produit 18052150
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18052150 50 mg 50mg
18001450 100 mg 100mg
18041950 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18052150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22961050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1231-96-5
Formule moléculaire C20 H22 O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.39
Synonyme 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10),9(11)-tetraen-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol Imp. B (EP), 9,11-Didehydroethinylestradiol
Nom IUPAC (8S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 9,11-Didehydroethinylestradiol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7-8,12,17-18,21-22H,4,6,9-11H2,2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
Poids de la formule 294.162
Pourcentage de pureté >95%