Learn More
Sel de césium du 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthylxanthylium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium Cesium Salt |
| CAS | 1254945-67-9 |
| Formule moléculaire | C26H26CsN2O3. |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | [9-[2-(Carboxy-κO,κO′)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthyliumato]cesium(1+) (ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H26N2O3.Cs/c1-5-27-21-13-23-19(11-15(21)3)25(17-9-7-8-10-18(17)26(29)30)20-12-16(4)22(28-6-2)14-24(20)31-23;/h7-14,27-28H,5-6H2,1-4H3;/q;+1 |
| SMILES | CCNC1=CC2=[O+]C3=CC(NCC)=C(C)C=C3C(C4=C(C=CC=C4)C5=O[Cs+][O-]5)=C2C=C1C |
| Nom IUPAC | Cesio(1+), [9-[2-(carboxi-κ Oh,κ O′)fenil]-3,6-bis(etilamino)-2,7-dimetilxantiliomato]- (ACI) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 547.4 |
| Poids de la formule | 547.1 |