Learn More
9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine |
| CAS | 55779-18-5 |
| Formule moléculaire | C12H9ClFN5 |
| Numéro MDL | MFCD00867210 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | NC1=C2N=CN(CC3=C(F)C=CC=C3Cl)C2=NC=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 277.68 |
| Pourcentage de pureté | 95% |