Learn More
9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31108404
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31108404 5 g
31103331 25 g
31100700 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31108404 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1146955g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-9H-purin-6-amine
CAS 55779-18-5
Formule moléculaire C12H9ClFN5
Numéro MDL MFCD00867210
Quantité 5 g
SMILES NC1=C2N=CN(CC3=C(F)C=CC=C3Cl)C2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 277.68
Pourcentage de pureté 95%